Masterflex® PTFE Check valve, 1/4" Orifice, 1/4" Female NPT
Catalog # MFLX98515-14
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Gebruik met bijtende en zeer zuivere vloeistoffen in vele toepassingen.
- Gemaakt van duurzaam PTFE
Ontworpen voor gebruik met corrosieve vloeistoffen met verschillende viscositeiten in de chemische, micro-elektronica- en aardolie-industrie.
- Verbindingstype:NPT(F)
- Poortgrootte:0,25 NPT(F)
- Max. druk:50 psi
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Omschrijving:PTFE Check valve, 1/4" Orifice, 1/4" Female NPT
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:98515-14
- Garantie:1 year
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- VPE:1
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)
Frequently Bought Together