Masterflex® Transfer Tubing, Ether-Based Polyurethane, 1/16" ID x 1/8" OD; 100 Ft
Catalog # MFLX95869-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Niet-giftige slangen, ideaal voor algemene toepassingen.
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
Polyurethaan van etherkwaliteit heeft een goede chemische weerstand tegen zwakke organische zuren en oliën, goede rek en herstel. Het is niet giftig en transparant. Steriliseerbaar met ethyleenoxide.
- Buis ext.Ø:3,2 mm (0,125")
- Buis int.Ø:1,6 mm (0,0625")
- Wanddikte:0,8 mm
- Max. druk:27,6 bar (400 psi)
- Maximumtemperatuur:85 °C (185 °F)
- Kleur:transparant
- Omschrijving:Transfer Tubing, Ether-Based Polyurethane, 1/16" ID x 1/8" OD; 100 Ft
- Lengte:30,5 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:95869-00
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–40 °C (–40 °F)
- Werkdruk:27,6 bar (400 psi)
- Clarity:Translucent
- Slangmateriaal:Ether-based PU
- VPE:100 Feet
Frequently Bought Together