KNF Remote-Control Diaphragm Liquid Dosing Pump Accessories
In-line Filter 70um PVDF for Dosing Pumps 78167-08 to -10
Catalogus # MFLX78167-52
1 year warranty
Leverancier: Avantor Fluid Handling
KNF Remote-Control Diaphragm Liquid Dosing Pump Accessories
Catalogus # MFLX78167-52
Leverancier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
Ga naar:
Product Details & Documents
Replacement parts keep your dosing pump running smoothly.
- Opimize performance of your KNF Remote-Control Diaphragm Liquid Dosing Pumps
For use with KNF Remote-Control Diaphragm Liquid Dosing Pumps, pumps sold separately.
Specificaties
- Omschrijving:In-line Filter 70um PVDF for Dosing Pumps 78167-08 to -10
- Cat. No.:MFLX78167-52
- Met media bevochtigde materialen:PVDF
- Garantie:1 year
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.