Masterflex® Mechanically Coupled Self-Priming Centrifugal Pump, 19 GPM, 304 SS; 115/230 VAC
MFLX75505-71
CE Compliant
IP55 washdown
Chemisch bestendige pompkoppen bieden betrouwbare prestaties en continue service.
- Mechanisch kortgekoppeld ontwerp bespaart ruimte en vereenvoudigt installatie en onderhoud
- Back pullout constructie — montage en revisie van waaier en afdichting zonder de zuig- en persaansluitingen te vervormen
- Bovenste middellijnafvoer en voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.
- Maximale stroomsnelheid:71,9 L/min (19 gal./min)
- Stroom:115/230 VAC; 60 Hz; 12,0/6,0 A; 1 phase
- Max. druk:8,6 bar (125 psi)
- Omschrijving:304 SS Mechanical Seal Self-Priming Pump; 19 gal./min/120 ft, 115/230V
- Hoogte:21,1 cm
- Lengte:48,4 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:75505-71
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,25 NPT(F)
- Motor hp:3/4
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:45 °C (113 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:23,3 cm
- Max. head:36,6 m (120 ft.)
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together