Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 12 GPM, 39"L Inlet Tube, Air Motor
Catalogus # MFLX75219-60
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 1000 cps.
- 316 RVS constructie met PTFE elastomeren
- Gemakkelijk schoon te maken met Tri-Clamp® fittingen
- Flow rate of 12 Powered by air motor
De sanitaire vatpompen zijn ontworpen om laagviskeuze voedingsproducten, farmaceutische materialen en oplossingen voor persoonlijke verzorging over te brengen van vaten, bakken en ketels. Bevochtigde oppervlakken zijn gemaakt van FDA-conforme materialen die een ideale oplossing bieden voor sanitaire toepassingen.
Levering: Inclusief aandrijving en pompslang.
- Maximale stroomsnelheid:45 L/min (12 gal./min)
- Max. viscositeit:1000 cP
- Omschrijving:FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 12 gal./min, 39"L SS Tube; Air
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:75219-60
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Max. air inlet pressure:6,2 bar (90 psig)
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Luchtverbruik:28 ft.³/min
- Motor type:Air
- Maximumtemperatuur:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Max. head:15,2 m (50 ft.)
Frequently Bought Together