Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 26 GPM, 39"L Inlet Tube, Air Motor
Catalog # MFLX75219-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 1000 cps.
- 316 RVS constructie met PTFE elastomeren
- Gemakkelijk schoon te maken met Tri-Clamp® fittingen
De sanitaire vatpompen zijn ontworpen om laagviskeuze voedingsproducten, farmaceutische materialen en oplossingen voor persoonlijke verzorging over te brengen van vaten, bakken en ketels. Bevochtigde oppervlakken zijn gemaakt van FDA-conforme materialen die een ideale oplossing bieden voor sanitaire toepassingen.
Delivery: Inclusief aandrijving en pompslang.
- Maximale stroomsnelheid:98 L/min (26 gal./min)
- Max. viscositeit:1000 cP
- Omschrijving:FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 26 gal./min, 39"L SS Tube; Air
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:75219-20
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Luchtverbruik:28 ft.³/min
- Motor type:Air
- Maximumtemperatuur:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Max. head:8,5 m (28 ft.)
Frequently Bought Together