ContactUsLinkComponent
Masterflex® Power Supply, Wall Mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
Masterflex® Power Supply, Wall Mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
Catalogus # MFLX73160-52
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Masterflex® Power Supply, Wall Mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
Catalogus # MFLX73160-52
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex® Low-Flow peristaltische pomp.
  • Keuze uit 115 VAC of 230 VAC voeding
Voedingen zijn geschikt voor gebruik met de Masterflex® Low-Flow peristaltische pompen.
  • Stroom:
    230 VAC; 12 VDC
  • Omschrijving:
    Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    73160-52
  • Stroomaansluiting:
    Power supply, wall mount, EU plug
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
Frequently Bought Together