Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 18 GPM, 316 SS, Self-Priming, ODP; 24 VDC
Catalogus # MFLX72021-32
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Compacte roestvrijstalen pompen beschikbaar voor zowel DC- als AC-ingangsvermogen.
- 316 roestvrij staal is ideaal voor corrosiebestendigheid bij het verpompen van veel vloeistoffen
- 12 en 24 VDC-versies beschikbaar voor veel van de pompen
- 3 meter zuighoogte is mogelijk bij zelfaanzuigende modellen
- Chemisch bestendig ontwerp
De 316 SS-pompen zijn ideaal voor veel commerciële en industriële toepassingen waar een goede chemische compatibiliteit nodig is voor de bulkoverdracht van de systeemvloeistof. Alle pompen zijn standaard voorzien van een koolstof/keramische/Viton® mechanische balgafdichting.
De gestripte draden zorgen voor eenvoudige integratie in uw systeem.
Levering: Inclusief gestripte kabeldraden.
- Maximale stroomsnelheid:68,1 L/min (18 gal./min)
- Stroom:24 VDC; 4,5 A
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:316 SS Self-Priming Close-Coupled Pump; 18 gal./min/17 ft, 24VDC
- Hoogte:15,8 cm
- Lengte:23,9 cm
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Model:72021-32
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,75 NPT(F)
- Outlet connection:0,75 NPT(F)
- Motor type:ODP
- Maximumtemperatuur:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:11,4 cm
- Max. head:5,2 m (17 ft.)
Frequently Bought Together