Masterflex® Close-Coupled Centrifugal Pump, 12 GPM/16 ft, 316 SS, Low-Flow; 12VDC
MFLX72021-11
- Catalog No:
- MFLX72021-11
- MFLX72021-26
- MFLX72021-31
- MFLX72021-21
- MFLX72021-22
- MFLX72021-36
- MFLX72021-12
- MFLX72021-32
- MFLX72021-14
- Model:
- 72021-11
- 72021-26
- 72021-31
- 72021-21
- 72021-22
- 72021-36
- 72021-12
- 72021-32
- 72021-14
- Duty cycle continuous:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Inlet connection:
- 0,5 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,5 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,5 NPT(F)
- Max. druk:
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- Maximumtemperatuur:
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- Motor type:
- ODP
- TENV
- ODP
- ODP
- ODP
- TENV
- ODP
- ODP
- TENV
- Outlet connection:
- 0,5 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,5 NPT(F)
- 0,75 NPT(F)
- 0,5 NPT(F)
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Compacte roestvrijstalen pompen beschikbaar voor zowel DC- als AC-ingangsvermogen.
- 316 roestvrij staal is ideaal voor corrosiebestendigheid bij het verpompen van veel vloeistoffen
- 12 en 24 VDC-versies beschikbaar voor veel van de pompen
- 3 meter zuighoogte is mogelijk bij zelfaanzuigende modellen
- Chemisch bestendig ontwerp
De 316 SS-pompen zijn ideaal voor veel commerciële en industriële toepassingen waar een goede chemische compatibiliteit nodig is voor de bulkoverdracht van de systeemvloeistof. Alle pompen zijn standaard voorzien van een koolstof/keramische/Viton® mechanische balgafdichting.
De gestripte draden zorgen voor eenvoudige integratie in uw systeem.
: Inclusief gestripte kabeldraden.
- Maximale stroomsnelheid:45,4 L/min (12 gal./min)
- Stroom:12 VDC; 5,3 A
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:316 SS Low-Flow Close-Coupled Centrifugal Pump, 12 gal./min, 12VDC
- Hoogte:10,4 cm
- Lengte:16 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:72021-11
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:0,5 NPT(F)
- Outlet connection:0,5 NPT(F)
- Motor type:ODP
- Maximumtemperatuur:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:7,4 cm
- Max. head:4,9 m (16 ft.)
Frequently Bought Together