Masterflex® Mechanically Coupled High-Head Centrifugal Pump, 80 GPM, 304 SS; 208-230/460 VAC
MFLX70725-13
1 year warranty
Robuuste continue dienst met chemische en corrosiebestendigheid.
- Close-coupled ontwerp bespaart ruimte; vereenvoudigt onderhoud en installatie
- Componenten van het vloeistofeinde van roestvrij staal zorgen voor corrosiebestendigheid
- Veelzijdige montage kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd
- Back-pullout-constructie maakt revisie van waaier en afdichting mogelijk zonder de zuig- en persaansluitingen te verstoren
- De afvoer in het midden bovenaan en de voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
- Hoge bedrijfsefficiëntie verlaagt de bedrijfskosten
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.
- Maximale stroomsnelheid:302,8 L/min (80 gal./min)
- Stroom:208 - 230/ 460 VAC; 60 Hz; 5,0-4,8/2,4 A
- Max. druk:8,6 bar (125 psi)
- Max. viscositeit:352 cP
- Omschrijving:304 Stainless Steel Pump, 80 gal./min, 208-230/460 VAC
- Hoogte:24,4 cm
- Lengte:34,45 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:70725-13
- Wetted materials:304 SS pump head and impeller; SS shaft; Type 21 mechanical seals (carbon vs. ceramic/Viton®); and Viton O-rings
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,5 NPT(F)
- Motor hp:1-1/2
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:270 mm
- Max. head:75 ft.
- Max. motor RPM:3450 rpm
Frequently Bought Together