Masterflex® Motorized Drum Pump, 35 GPM, Polypropylene, 39"L Inlet Tube; 230V
Catalog # MFLX70614-03
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
À propos de cet article
Compleet vatpompsysteem speciaal verpakt voor verschillende toepassingen.
- Debiet 35 GMP voor alle modellen
- Uitgerust met regelmotoren met variabel toerental voor extra veiligheid en controle
- Onderhoud wordt verminderd zonder mechanische afdichtingen
- Run droog vermogen
Voorgeconfigureerde vat- en containerpompen zijn ontworpen om een verscheidenheid aan vloeistoffen veilig over te brengen van vaten, tanks en kleine opslagvaten. Op basis van de toepassing bieden polypropyleen (PP), CPVC, PVDF en 316 roestvrij staal (SS) materialen een uitstekende chemische weerstand tegen corrosieve vloeistoffen.
De meetpomppakketten (modellen 70614-06, -08 en -09) bevatten een digitale debietmeter en totalisator. De doseerslang voor alle pompen is een 1,8 meter lange PVC-slang. De opbergbeugel voor alle pakketten is gemaakt van 16 gauge gecoat staal.
Livraison: Inclusief elektromotor met 4,8 m (16 ft) netsnoer, pompslang, wandopbergbeugel, vatadapter, doseerslang en mondstuk.
- Maximale stroomsnelheid:35 gal./min
- Stroom:230 VAC; 60 Hz
- Omschrijving:Motorized Drum Pump Package, 35 gal./min, 39"L PP Tube; 230V
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:70614-03
- Wetted materials:Polypropylene
- Tube length, inlet:39"
- Garantie:3 years
- VPE:1
Frequently Bought Together