Masterflex® Complete Drum Pump, 35 GPM, CPVC, 39" L Inlet Tube, TEFC Motor; 230V/50Hz
Catalog # MFLX70613-45
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
UL Listed
Intrinsicaly safe
About this item
Het systeem omvat pompslang en motor—opties voor slangmateriaal zorgen voor chemische compatibiliteit.
- Debiet 35 GMP voor alle modellen
- Uitgerust met regelmotoren met variabel toerental (behalve lucht- en explosieveilige modellen) voor extra veiligheid en controle
- Onderhoud wordt verminderd zonder mechanische afdichtingen
- Run droog vermogen
Vat- en containerpompen zijn ontworpen om een verscheidenheid aan vloeistoffen veilig over te brengen uit vaten, tanks en kleine opslagvaten. Materialen zoals PP, PVDF, CPVC en 316 SS bieden uitstekende chemische weerstand tegen corrosieve vloeistoffen. Bestel optioneel doseermondstuk bij "Accessoires" voor extra controle.
Delivery: Inclusief elektromotor met 5 meter lang netsnoer en pompslang.
- Maximale stroomsnelheid:132,49 L/min (35 gal./min)
- Stroom:230 VAC; 50 Hz
- Max. viscositeit:1500 cP
- Omschrijving:Drum Pump, 35 gal./min, 39", CPVC, TEFC, 230 VAC, 50 Hz
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Model:70613-45
- Wetted materials:CPVC, carbon, Hastelloy
- CE regulatory approval:Yes
- Motor hp:1
- Outlet connection:1" hose barb
- Tube length, inlet:39"
- UL US regulatory approval:Yes
- Motor type:TEFC
- Maximumtemperatuur:90 °C (190 °F)
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm
Frequently Bought Together