Masterflex® kleurgecodeerde Luer-fittingen, polyolefine, Avantor®
luer fitting, male luer lock×1/8 hose barb, Rose, 25/pk", 1/8", Male Luer to Barb, CrystalVu, Straight
Catalog # MFLX45520-13
Supplier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® kleurgecodeerde Luer-fittingen, polyolefine, Avantor®
Catalog # MFLX45520-13
Supplier: Avantor Fluid Handling
Jump to:
Product Details & Documents
Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap.
- Gemaakt van duurzaam polyolefine
Verkrijgbaar in 6 kleuren voor snelle en gemakkelijke identificatie: bes, roos, geel, limoen, violet en oranje. Gemaakt van polyolefine, een transparant alternatief van polycarbonaat dat geen bisfenol-A (BPA) bevat.
Superieure chemische weerstand in vergelijking met polycarbonaat. Steriliseren door middel van autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide. Voldoet aan USP-klasse VI. Vrij van dierlijke ingrediënten. Pakketten van 25.
Specifications
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 1):1/8"
- Verbindingstype:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:luer fitting, male luer lock×1/8 hose barb, Rose, 25/pk"
- Fitting material:CrystalVu
- Cat. No.:MFLX45520-13
- Connection type (port 1):Male luer lock
- No. of ports:2