Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Adapters met weerhaken hebben drie soorten weerhaken: standaard, brede boring en laag profiel. Weerhaken met brede boring zorgen voor een verbeterde vloeistofstroom door de fitting en zijn bruikbaar met elke flexibele slang. Low-profile weerhaken zijn ideaal voor gebruik met halfstijve slangen, zoals nylon, polyethyleen of polypropyleen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid. Kies uit een reeks opties, waaronder luer, schroefdraad en slangpilaar.
- Verbindingstype:Female Luer Union
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:45508-22
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Female luer
- No. of ports:2
- VPE:25
- Fitting material:Polypropylene