Meet 130 standaardgassen - door de gebruiker te selecteren op het display.
- Nauwkeurigheid van ±0,8% van aflezing ±0,2% volledige schaal; herhaalbaarheid van ±0,2%
- Meet 30 standaardgassen - door de gebruiker te selecteren op het display
- 100 tot 1 turndown met bereiken van 1 SCCM full-scale tot 1000 SLPM
- Modellen met 4 tot 20 mA output of totalisator zijn beschikbaar
Deze meters meten de stroming via drukval over een laminair stromingselement (LFE). Omdat het stromingselement de stroming laminair maakt, vereist plaatsing in het proces geen rechte leidingen stroomopwaarts of stroomafwaarts van de meter, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. In vergelijking met thermische massatechnologieën biedt het LFE-ontwerp een ultrasnelle respons binnen 10 milliseconden en biedt het "instant on" zonder opwarmtijd.
Een geïntegreerd toetsenbord rond het display is alles wat nodig is om de unit te programmeren voor onderhoud. De 0 tot 5 VDC-uitgang maakt verzending mogelijk van de stroomwaarde naar een extern display, recorder of controller die een klep of pomp regelt.
Flowcontrollers hebben een geïntegreerde PID om de reactie van het apparaat op procesveranderingen te sturen. Het instelpunt voor debiet wordt vastgesteld met het toetsenbord, de optionele regelmodule voor het instelpunt, een 0 tot 5 V-signaal of een RS-232-ingangssignaal. Bestel instelpuntregelmodules apart van de tabel. Bestel voor draagbare debietmeettoepassingen het batterijpakket (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Maximale stroomsnelheid:10 ml/min
- Nauwkeurigheid:±(0,8R + 0,2FS)
- Communicatie-interface:RS-232
- Display type:7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- Min. debiet:0,1 ml/min
- Process connection:10-32 UNF
- Omschrijving:Gas Mass Flow Controller, 0,10 to 10,0 ml/min
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:32907-55
- Wetted materials:302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
- Min. operating temperature:–10 °C (14 °F)
- Turndown ratio:100:1
- Productie:0 to 5 VDC
- Max. bedrijfstemperatuur:50 °C (122 °F)
- Certificering:Yes
- Aansluiting:8-pin circular mini-DIN
- Reproduceerbaarheid:±0,2%
- Reactietijd:50 ms
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Fluid type:Gas
- Gas type:Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
- Media type:Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen