Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Plug Adapter; 25/PK
Catalog # MFLX30800-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
- Connection Type: Male luer lock to plug
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid.
- Verbindingstype:Male Luer Plug
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Plug Adapter; 25/PK
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:30800-30
- Connection type (port 1):Male luer lock plug
- Connection type (port 2):Plug
- No. of ports:1
- Garantie:3 Months
- VPE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together