Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 10 to 100 mL/min
Catalogus # MFLX07090-62
Leverancier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Over dit artikel
Compatibel met de meeste Masterflex® L/S®-aandrijvingen.
- Met PTFE en glas bevochtigde onderdelen helpen de vloeistofzuiverheid te behouden
- Ideaal om door filters of in druksystemen te pompen
- De terugslagklep aan de inlaatzijde van de pomp houdt het vullen tot twee uur vast als de pomp is uitgeschakeld
Opmerking: Gebruik deze pompkoppen niet met Masterflex®-aandrijvingen die een pompkop met lange as vereisen.
Levering: Inclusief montagegereedschap, koppelingsmateriaal en servicekit.
- Maximale stroomsnelheid:100 ml/min
- Min. debiet:10 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:PTFE-diaphragm pump head, 10 to 100 ml/min
- Hoogte:137 mm
- Lengte:140 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:07090-62
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:100 ml/min
- Min. flow rate per channel:10 ml/min
- Occlusion:Not Applicable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:40 - 400 rpm
- Suction lift:3 m (10 ft.)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:76 mm
- Housing material:PTFE and aluminium
Frequently Bought Together