Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
Catalogus # MFLX06225-56
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specificaties
- Omschrijving:PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
- Outlet port:1/4" to 1/2" Barb
- Cat. No.:MFLX06225-56
- Maximumtemperatuur:48 °C (120 °F)
- Interne Ø slangen:0,25 - 0,5"
- Met media bevochtigde materialen:PVC
- Connection type:Barbed
- Orifice:6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
- Garantie:1 year
- Inlet port:1/4" to 1/2" Barb
- Max. druk:150 psi
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 48,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.