Masterflex® 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 60 psi max
Catalog # MFLX01540-14
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
About this item
Ideaal voor gebruik met zeer zuivere of corrosieve vloeistoffen.
- Alle delen die in contact komen met inert PTFE
- Minimaal dood volume vermindert problemen met ingesloten vloeistoffen
Geschikt voor 26" Hg vacuüm. De maximale vloeistoftemperatuur is 70 °C (158 °F). Alle kleppen hebben 15" aansluitdraden. Ventielen zijn compact en lichtgewicht - monteer ze bijna overal. Kleppen met een opening van 1/16" hebben montagegaten alleen aan de onderkant en kleppen met een opening van 3/32" en 5/32" hebben montagegaten aan de boven- en onderkant.
- Verbindingstype:UNF
- Max. druk:4,1 bar (60 psi)
- Vermogen:24 VDC, 8 W
- Omschrijving:3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 60 psi max
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Model:01540-14
- Wetted materials:PTFE
- Maximumtemperatuur:70 °C (158 °F)
- Reactietijd:25 ms
- Garantie:2 years
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VPE:1
- Flow pattern:Three-Way
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together