ContactUsLinkComponent
Masterflex® 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
Masterflex® 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
Catalogus # MFLX01540-12
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
CE Compliant
undefined
Masterflex® 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
Catalogus # MFLX01540-12
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Over dit artikel
Ideaal voor gebruik met zeer zuivere of corrosieve vloeistoffen.
  • Alle delen die in contact komen met inert PTFE
  • Minimaal dood volume vermindert problemen met ingesloten vloeistoffen
Geschikt voor 26" Hg vacuüm. De maximale vloeistoftemperatuur is 70 °C (158 °F). Alle kleppen hebben 15" aansluitdraden. Ventielen zijn compact en lichtgewicht - monteer ze bijna overal. Kleppen met een opening van 1/16" hebben montagegaten alleen aan de onderkant en kleppen met een opening van 3/32" en 5/32" hebben montagegaten aan de boven- en onderkant.
  • Verbindingstype:
    UNF
  • Max. druk:
    2 bar (30 psi)
  • Vermogen:
    24 VDC, 4 W
  • Omschrijving:
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
  • Seq:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    01540-12
  • Wetted materials:
    PTFE
  • Maximumtemperatuur:
    70 °C (158 °F)
  • Reactietijd:
    20 ms
  • Garantie:
    2 years
  • Orifice:
    1,5875 mm (0,0625")
  • VPE:
    1
  • Flow pattern:
    Three-Way
  • Inlet port:
    1/4"-28 UNF
  • Outlet port:
    1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together