Masterflex® Inert in-line outlet check valve; 0.014 Cv, PEEK/Chemraz
Catalog # MFLX01355-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Geen onderhoud nodig!
- Ideaal voor hoge zuiverheid, lage druk
- Geen metalen componenten - inerte stromingsbaan
- Geen terugstroomlekkage met tegendruk van 0 tot 100 psi
- 1/4-28 UNF schroefdraadverbindingen
In tegenstelling tot veerbediende terugslagkleppen die het stromingstraject kunnen beperken of belemmeren, heeft deze in-line terugslagklep een soepel stromingstraject dat afschuiving en turbulentie minimaliseert.
- Verbindingstype:UNF
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Inert in-line outlet check valve; 0,014 Cv, PEEK/Chemraz
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:01355-04
- Wetted materials:PEEK
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Brekende druk:0,23 psi
- Cv:0,014
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together