Over dit artikel
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Biocompatible
- Heat sealable and weldable
- Long pump life when compared to silicone or other TPE tubings
- Low spallation when compared to silicone or some other TPE tubings
- Very low protein binding
- Cost effective
- No halogens or phthalates
- Long life tubing for any Masterflex pump used in your pharma and bioprocess applications
Toepassing geschiktheid:
Goed met zuren, basen, druk, vacuüm en uitstekend met stroperige en steriele vloeistoffen.
Niet aanbevolen met organische oplosmiddelen.
Fysieke eigenschappen: Thermoplastische elastomeren met uitstekende trek- en scheursterkte. Doorschijnend, helder tot lichtwit.
Temperatuurbereik:
(statisch): -50 tot 135 °C (-58 tot 275 °F)
(dynamisch): –30 to 100 °C (–22 to 212 °F)
Voldoet aan classificaties:
USP-klasse VI
FDA 21 CFR 177.2600 en 177.1810
Bereik conform,
RoHS-conformiteit.
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische biotech en algemeen laboratoriumgebruik vereisen hoge prestaties en een lange levensduur. Hoogzuivere toepassingen die geen contact met dierlijke componenten vereisen.
Steriliteit: Autoclaaf, EtO, gammastraling.
Deze nieuwe Masterflex B/T-slangen maat 87 en 91 zijn geoptimaliseerd om betere prestaties te leveren bij toepassingen met hogere druk. Elke slangmaat is vervaardigd met extreem nauwe toleranties die overeenkomen met onze B/T-pompkoppen. Deze nauwe toleranties zorgen voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Bovendien geven de PerfectPosition-retentiemarkeringen voor de slang (te vinden op de meeste slangformuleringen) de beste plaatsing van de slang in de pompkop aan.
Kies uit een verscheidenheid aan slangsamenstellingen voor optimale prestaties in de meest uitdagende toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Buis int.Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. druk:2,06 bar (30 psi)
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:Pump Tubing, Puri-Flex, B/T 91, 10 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:96419-91
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Puri-Flex®
- VPE:304,8 cm
- B/T Masterflex slangmaat:91
- Hose barb size:0,75"