Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Puri-Flex®, I/P 26; 25 ft
MFLX96419-26
CE certificate
Hoogwaardige en duurzame slangen voor zeer zuivere toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Lage spallatie in vergelijking met siliconen of andere TPE-slangen.
Masterflex® Puri-Flex™ Precision-pompslangen bevatten geen DEHP-ftalaten of halogeenpleisters om de vloeistofzuiverheid te beschermen. Het zachte en flexibele materiaal is smeltlasbaar en lasbaar en transparant voor eenvoudige stroombewaking.
Deze slang is voorzien van zeer weinig extraheerbare of uitloogbare stoffen en heeft weinig versplintering van de vloeistof. Deze slangen zijn ideaal voor cel- en weefselkweekwerk, biotech- en farmaceutische toepassingen en voldoen aan de USP Klasse VI-, REACH- en RoHS-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:4000 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Pump Tubing, Puri-Flex, I/P 26, 25 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:96419-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Puri-Flex®
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together