- Model:
- 96419-24
- 96419-35
- 96419-36
- 96419-15
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. druk:
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- Min. temperatuur:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Maximumtemperatuur:
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- 135 °C (275 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- –30 °C (–22 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Max. vacuüm:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisatie:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
Slangen met een lange levensduur voor elke Masterflex®-pomp die wordt gebruikt in uw farmaceutische en bioprocestoepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 24
- Certificate of compliance included with each individual unit upon shipment
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische biotech, algemeen gebruik in laboratoria die hoge prestaties en een lange levensduur vereisen, zeer zuivere toepassingen die geen contact met dierlijke componenten vereisen
Eigenschappen: Warmtelasbaar, uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, doorschijnend
Certificeringen: FDA-conform, voldoet aan USP Class VI-vereisten, vervaardigd volgens GMP
Temperatuurbereik: –58 to 275 °F (–50 to 135 °C)
Steriliteit: Autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1800 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Pump Tubing, Puri-Flex, L/S 24, 25 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:96419-24
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Puri-Flex®
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24