Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 100 ft
Catalog # MFLX96403-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Verminder het risico op vastzittende deeltjes met een glad binnenoppervlak.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Geen uitloogbare additieven beschermen gevoelige en kostbare vloeistoffen
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Kenmerken: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 100 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:96403-82
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:100 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together