Masterflex® L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 15; 400 ft
Catalog # MFLX96403-15
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Uitstekende biocompatibiliteit die voldoet aan meerdere classificaties.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Iets meer helderheid dan met peroxide uitgeharde slangen
- Gladde oppervlakken; lagere eiwitbindingsniveaus
- Minder potentiële uitloogbare stoffen
- Tubing Size: L/S 15
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Pompslangen op spoelen bieden doorlopende lengtes pompslangen op handige, hanteerbare spoelen die gemakkelijk te vervoeren zijn en minder opslagruimte vergen dan het equivalente aantal afzonderlijke slangspiralen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1100 ml/min
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 15; 400 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:96403-15
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:400 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15
Frequently Bought Together