Masterflex® L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 35; 4/Pk
Catalogus # MFLX96117-35
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Uitstekende chemische weerstand en lange levensduur.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 35
Toepassingen: Laboratorium, farmaceutische verwerking en biotech
Eigenschappen: Uitstekende chemische weerstand, uitstekende levensduur en duurzaamheid onder druk, weinig spallatie, weekmakervrije binnenvoering met elastomeermantel, ondoorzichtig
Voor gebruik met Masterflex® meerkanaals pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:2600 ml/min
- Buis int.Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. druk:1,05 bar (15 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 35; 4/Pk
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:96117-35
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Chem-Durance® Bio
- VPE:4
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35
Frequently Bought Together