Masterflex® L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 24; 10 ft
Catalogus # MFLX96103-24
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
1/2" mini-clamp sanitaire fittingen zijn aan elk uiteinde van de montage gegoten voor eenvoudige implementatie in uw hoogzuivere systeem.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische, lichtgevoelige monsters
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-hemolytisch, extreem lage permeabiliteit, bestand tegen zuren, basen en oxidatiemiddelen; smeltlasbaar, verlijmbaar, vervormbaar, ondoorzichtig beige
Vereist sanitaire pakkingen voor beide verbindingen om een kwaliteitsafdichting te garanderen
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1800 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 24; 10 ft
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Model:96103-24
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:10 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24
Frequently Bought Together