Masterflex® Ismatec® MS/CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 3-Stop, POM-C
Catalog # MFLX78016-98
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Max. druk:1 bar (14,5 psi)
- Omschrijving:Click-n-go Cassette / Cartridge, 3-Stop, POM-C
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:78016-98
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Series:3-Stop
- VPE:1
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together