Masterflex® Ismatec® Quick-Couple Pump Head for 1.6 mm Wall Tubing, 2 Rollers, 3700 mL/min
Catalogus # MFLX78002-11
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Klik uw pompkop snel op uw schijven met het draai-en-vergrendel montagesysteem
- Kies uit verwisselbare pompkoppen die stroomsnelheden bieden van 0,01 tot 3660 ml/min
- 2 rollers
Zorg voor optimale prestaties van uw Ismatec®-pompen.
- Maximale stroomsnelheid:3700 ml/min
- Max. druk:1,5 bar (21,7 psi)
- Min. debiet:0,49 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Omschrijving:Quick-Couple pump head with 2 rollers, 1,6 mm wall tubing, 3700 ml/min max flow
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:78002-11
- Garantie:2 years
- Series:Quick-Coupled
- VPE:1
- Rollen:2
Frequently Bought Together