Masterflex® Ismatec® CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 2-Stop, POM-C
Catalogus # MFLX78001-95
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Max. druk:1 bar (14,5 psi)
- Omschrijving:Click-n-go Cassette / Cartridge, 2-Stop, POM-C
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:78001-95
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:2 years
- Series:2-Stop
- VPE:1
Pressure lever cassettes with inserts
Productinformatie
Frequently Bought Together