About this item
Regel onafhankelijk de stroom en richting van elk kanaal via het toetsenbord of uw pc.
- Debiet 0,0002 tot 35 ml/min per kanaal - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de rollen en de maat van de slang
- USB-interface voor snelle aansluiting op een pc
- Flexibiliteit van bidirectionele stroom in elk kanaal
Met deze meerkanaals peristaltische pompen kunt u de stroom en richting van elk kanaal afzonderlijk regelen via uw computer, waarmee u uw pompmogelijkheden uitbreidt met een enkele compacte eenheid! De pomp levert continu pompen of nauwkeurige dosering met de mogelijkheid van bidirectionele stroom in elk kanaal. Bovendien minimaliseert de onafhankelijke kanaalkalibratie buis-tot-buisverschillen, wat resulteert in een hoge kalibratienauwkeurigheid.
De op een paneel gemonteerde Reglo ICC-pomp biedt veel van dezelfde functies als de standaard ICC-consolepomp. Het enige verschil is dat het touchpad en het LCD-scherm niet zijn inbegrepen. Integreer deze in plaats daarvan eenvoudig in uw systeem met behulp van de meegeleverde verbindingen.
Bestel de 3-stops slangmaat en formulering die past bij uw toepassingsbehoeften (afzonderlijk verkrijgbaar). Er zijn meer dan 100 opties - de meest populaire formaten en formuleringen zijn te vinden onder Accessoires hieronder
- Maximale stroomsnelheid:105 ml/min
- Stroom:100 - 240 VAC; 24 VDC
- Nauwkeurigheid:±1%
- Type bediening:Digital
- Max. druk:1 bar (14,5 psi)
- Min. debiet:0,0006 ml/min
- Aantal kanalen:3
- Omschrijving:Reglo ICC Digital Pump, Panel-Mount, 3-Channel, 8-Roller; 24 VDC
- Hoogte:14,5 cm
- Lengte:16,9 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:78001-45
- Duty cycle:Continuous
- Max. flow rate per channel:35 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0002 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:USB 2,0, Mini-B, RS-232
- Tubing sizes accepted:Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
- Washdown capable:No
- Aandrijving:Reglo ICC
- Aantal rollen:8
- Garantie:2 years
- Series:Reglo ICC
- VPE:1
- Pompkop:Cartridge
- Breedte:12,7 cm
- Max. RPM:100 rpm