Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive with Easy-Load® II Pump Head; 115 VAC
Catalogus # MFLX77913-12
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Model:
- 77913-12
- 77913-02
- 77913-07
- 77913-17
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- 1
- 1
- Aantal rollen:
- 4
- 3
- 3
- 4
- Type bediening:
- Variable-Speed Analog
- Variable-Speed Analog
- Variable-Speed Analog
- Variable-Speed Analog
- Min. flow rate per channel:
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- Min. debiet:
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Nauwkeurigheid:
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- Anti-druppel:
- No
- No
- No
- No
- Cloud verbonden:
- No
- No
- No
- No
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- Aandrijving:
- 07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Buis:
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- Stroom:
- 115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 230 VAC; 50/60 Hz; 1,2 A
- 230 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 115 VAC
- 115 VAC
- 230 VAC
- 230 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Veelzijdig pompsysteem met variabel toerental met een breed debietbereik en eenvoudige bediening.
- Afzonderlijke motor en controller zijn aangesloten via een kabel van 1,9 m (6 ft) - plaats componenten waar het handig is of waar de ruimte dit toelaat
- Snelheidsregeling met één draai en aan/uit-schakelaar met groene voedingsindicator — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- De omkeerbare motor van 1/10 pk heeft een zachte start en tegen-EMF voor een snelheidsregeling van ±2%
- De gelakte stalen behuizing heeft een IP33-classificatie voor bescherming tegen verticaal vallend water
- Flow rate 17 to 1700 mL/min with included L/S tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
- 115 VAC models are ETL and cETL listed
Kies voor een handig, compleet systeem met één catalogusnummer. Een perfecte upgrade van een aandrijving met vaste snelheid, deze aandrijvingen met variabele snelheid bieden een breder toerentalbereik en ±2% snelheidsregeling.
Levering: Includes modular drive 07559-00, Easy-Load® II pump head 77200-62, 10-ft of C-flex® ULTRA® tubing, and 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. Please specify country of destination when ordering.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Nauwkeurigheid:±2%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:56 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:115 VAC
- Omschrijving:L/S Modular Pump System with Easy-Load II Pump Head, 115 VAC
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Model:77913-12
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:56 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A
- Buis:C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- Aandrijving:07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Housing material:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:No plug
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together