Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 115 VAC
MFLX77913-02
Veelzijdig pompsysteem met variabel toerental met een breed debietbereik en eenvoudige bediening.
- Afzonderlijke motor en controller zijn aangesloten via een kabel van 1,9 m (6 ft) - plaats componenten waar het handig is of waar de ruimte dit toelaat
- Snelheidsregeling met één draai en aan/uit-schakelaar met groene voedingsindicator — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- De omkeerbare motor van 1/10 pk heeft een zachte start en tegen-EMF voor een snelheidsregeling van ±2%
- De gelakte stalen behuizing heeft een IP33-classificatie voor bescherming tegen verticaal vallend water
- Flow rate 4.8 to 480 mL/min with included L/S tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
- 115 VAC models are ETL and cETL listed
Kies voor een handig, compleet systeem met één catalogusnummer. Een perfecte upgrade van een aandrijving met vaste snelheid, deze aandrijvingen met variabele snelheid bieden een breder toerentalbereik en ±2% snelheidsregeling.
: Includes modular drive 07559-00, Easy-Load® 3 pump head 77800-60, 10-ft of C-flex® ULTRA® tubing, and 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. Please specify country of destination when ordering.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Stroom:115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Nauwkeurigheid:±2%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:4,8 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:115 VAC
- Omschrijving:L/S Modular Pump System with Easy-Load 3 Pump Head, 115 VAC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:77913-02
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A
- Buis:C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- Aandrijving:07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
- Housing material:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:No plug
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together