Masterflex® L/S® Easy-Load® 3 Head for High-Performance Tubing, SS
MFLX77800-62
2 year warranty
ISO9001
Monteer en stapel koppen zonder gereedschap of hardware.
- Stroombereik 1,7 tot 2900 ml/min - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
- Met de Twist-lock-montagefunctie kunt u koppen binnen enkele seconden monteren en stapelen
- Meegeleverde montageplaat past de Easy-Load® 3 aan op L/S-aandrijvingen — het vergrendelingslipje houdt de pompkop vast tijdens gebruik in beide richtingen
- Slangingang/uitgang aan dezelfde zijde maakt eenvoudige integratie in toepassingen met beperkte ruimte mogelijk — monteer en bedien de pompkop in een van de vier posities—afhankelijk van de aandrijving
- Geschikt voor gebruik met Masterflex® L/S® High-Performance Precision-slangen
Het ontwerp van de Easy-Load® 3 is voorzien van een automatisch retentiemechanisme dat het laden en lossen van slangen eenvoudiger dan ooit maakt. De veerbelaste occlusiehendel opent het occlusiebed en trekt tegelijkertijd de slanghouders terug zodat de slang er precies in glijdt. Sluit de hendel en start de pomp - de houders grijpen de slang automatisch vast en houden deze stevig op zijn plaats. Het occlusiebed oefent een optimale occlusiekracht uit en de brede occlusiehoek voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang.
Compatibel met hoogwaardige precisiepompslangen die geschikt zijn voor alle vier de slangmaten: L/S® 15, L/S® 24, L/S® 35 en L/S® 36.
: Inclusief montageplaat/adapterset voor L/S®-pompaandrijvingen.
- Maximale stroomsnelheid:2900 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® 3 Head for High-Performance Tubing, SS
- Hoogte:121 mm
- Lengte:78 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:4,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:3
- Breedte:88 mm
- Housing material:PP
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together