Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71/2,1 tot 42 LPM met B/T-slangen - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slangen
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
- Replacement controller for B/T pump 77111-60
Masterflex® B/T®-aandrijvingen zijn de beste keuze voor toepassingen met een hoog debiet voor bulkoverdracht. Hun duurzame constructie zorgt voor een lange levensduur met minimaal onderhoud. De stevige constructiematerialen omvatten roestvrij staal/koolstofstaal, een gegoten aluminium behuizing met een epoxy-poedercoating en Nylatron®-rollen voor robuuste betrouwbaarheid.
Alle B/T-aandrijvingen zijn voorzien van een nieuwe en verbeterde Rapid-Load®-pompkop voor snelle en gemakkelijke slangwisselingen. Het herontworpen occlusiemechanisme biedt een verbeterd slangretentiemechanisme dat de slang stevig op zijn plaats houdt om het laadproces verder te vereenvoudigen. PerfectPosition™-slangen bieden verbeterde prestaties bij toepassingen met hogere druk en zorgen voor een langere levensduur van de slangen.
- Stroom:115 VAC
- Type bediening:Analog
- Pump series:B/T
- Spanning:115 VAC
- Omschrijving:B/T® Analog Drive Replacement Controller; 115 VAC
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Model:77711-95
- Washdown capable:Yes
- IP-klasse:IP 56
- Garantie:3 Months
- VPE:1