Over dit artikel
Minimaliseer uitvaltijd met snellere slangwisselingen.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Ontwerp met drie rollen voor een soepele doorstroming
- Kies uit roestvrijstalen (SS) of koudgewalste stalen (CRS) rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
- Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
- Accepteer meerdere slangmaten voor maximale flexibiliteit
- Automatische slangretentie maakt aanpassingen door de gebruiker overbodig en maakt installatie eenvoudig—biedt een langere levensduur van de slang en verbeterde prestaties
- Dankzij de instelbare occlusie kunt u de druk- en zuigkracht en de levensduur van de slang optimaliseren door de "squeeze" op de slang aan te passen
De Masterflex® I/P® Easy-Load®-pompkop combineert een over-center nok met automatische slangretentie in een robuuste, chemicaliënbestendige behuizing. Dankzij dit ontwerp kunnen slangen snel en eenvoudig worden verwisseld zonder de pompkop van de aandrijving te verwijderen. De ingebouwde slanggeleider zorgt voor een correcte positionering van de slang om de prestaties en levensduur van de pompslang te maximaliseren. Veerbelaste slanghouders zorgen ervoor dat de slang automatisch wordt vastgezet om een lange levensduur van de slang te bevorderen en de prestaties van elke slangmaat te optimaliseren.
Kies uit behuizing van polyfenyleensulfide (PPS) met CRS- of SS-rotor. RVS rotoren zijn voorzien van PTFE-afgedichte lagers voor een lange levensduur en minder onderhoud; CRS rotoren hebben Buna N afgeschermde lagers.
Tweekanaals hardware maakt het mogelijk om twee pompkoppen op één aandrijving te laten werken - bestel hardwareset 77601-96 apart. Met enkele of meerdere kanalen kan de slang in elk kanaal worden vervangen zonder de pompkoppen van uw aandrijving te verwijderen.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Kleur:wit
- Omschrijving:I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing with Open-Head Sensor, White PPS Housing, SS Rotor
- Hoogte:201 mm
- Lengte:89 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77602-30
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Suction lift:7,6 m (25 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:3
- Breedte:187 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel