Masterflex® I/P® Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly, PPS Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX77602-18
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for Easy-Load® Pump Head 77602-10
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly, PPS Housing, SS Rotor; 1/Ea
- Seq:44
- Environmentally Preferable:
- Model:77602-18
- Open-head sensor:No
- Garantie:3 Months
- VPE:1
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together