Masterflex® L/S® pompkopadapters, Avantor®
L/S NEMA type 56C pump head adapter; 3,7:1 gear ratio; 2220 max motor rpm., 2, 3400 ml/min, 600 rpm, Painted aluminium
MFLX77495-00
2 year warranty
Pas uw pomp aan: monteer L/S®-pompkoppen op een 56C-framemotor.
- Gebruik tot 2 L/S®-pompkoppen - verpomp twee vloeistoffen tegelijkertijd met gelijke of verschillende stroomsnelheden
- Gegoten aluminium adapters met IP56-classificatie hebben een ingebouwde versnellingsbak
Met deze adapters kunnen Masterflex® L/S®-pompkoppen eenvoudig op een 56C-framemotor worden gemonteerd (pompkop en motor worden apart verkocht). Adapters accepteren zeven verschillende soorten pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, High-Performance, patroon, PTFE-slang en PTFE-membraan
Gebruik de volgende formule om het debiet te berekenen - niet hoger dan 600 tpm pompkopsnelheid: Debiet = (motortoerental/overbrengingsverhouding adapter) x debiet per omwenteling
: Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Omschrijving:L/S NEMA type 56C pump head adapter; 3,7:1 gear ratio; 2220 max motor rpm.
- Seq:01
- Housing material:Painted aluminium
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Motor requirements:1/4 hp min; 2220 max motor rpm
- Open-head sensor:No
- Drive length:146 mm (5,75")
- Garantie:2 years
- Drive width:165 mm (6,5")
- Cat. No.:MFLX77495-00
- Motor mount:NEMA Type 56C
- Drive height:165 mm (6,5")
- Pump series:L/S
- Model:77495-00
- Mounting type:Direct coupling
- Min. RPM:1 rpm
- Gear ratio:3,7:1