Masterflex® I/P® Pump Head Adapter for NEMA Type 56 C Motor, 194 rpm; 17.8:1 Gear Ratio
Catalog # MFLX77490-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Sluit elke I/P®-pompkop aan op een 56C-framemotor.
- Gegoten aluminium adapters hebben een ingebouwde versnellingsbak voor eenvoudige installatie
- Compatibel met alle I/P-pompkoppen
- Geschikt voor gebruik met 1⁄10 pk tot 1⁄2 pk 56C-framemotor en 650 tpm max. pompkopsnelheid
Deze I/P®-pompkopadapters werken met 56C-framemotoren, zodat u een pomp kunt aanpassen aan uw toepassing. Voeg een motorcontroller toe voor variabele snelheid en/of bediening op afstand. Adapters zijn compatibel met alle I/P-pompkoppen.
Delivery: Inclusief adapter met ingebouwde versnellingsbak, hardware.
- Maximale stroomsnelheid:5000 ml/min
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P NEMA Type 56 C pump head adapter, 17,8:1 adapter gear ratio
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77490-30
- Mounting type:Direct coupling
- Drive height:165 mm (6,5")
- Drive length:171 mm (6,75")
- Drive width:165 mm (6,5")
- Gear ratio:17,8:1
- Min. RPM:20 rpm
- Motor mount:NEMA Type 56C
- Motor requirements:1/4 hp to 1/2 hp; 4800 max motor rpm
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted aluminium
- Max. RPM:194 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together