Over dit artikel
De beste optie voor het verpompen van levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen, gevalideerd door onafhankelijke testgegevens.
- Het ontwerp met bolle rollen is zachter voor levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen - gevalideerd door onafhankelijke testgegevens
- Rotor met grote diameter levert hogere stroomsnelheden bij lagere snelheden
- Zorg voor de overleving en vitaliteit van levende cellen
- Debiet 0,03 tot 5700 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Compatibel met alle Masterflex L/S-aandrijvingen die geschikt zijn voor twee of meer pompkoppen
- Modellen beschikbaar voor Masterflex L/S Precision en L/S High-Performance precisiepompslangen
- 2-roller en 3-roller pompkoppen beschikbaar - kies 2-roller voor maximaal debiet, 3-roller voor minder pulsatie
De Masterflex L/S Cytoflow-pompkop is speciaal ontwikkeld voor het verpompen van delicate levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen en is ideaal voor gebruik in biofarmaceutische en microbiologische toepassingen waarbij operators van peristaltische pompen celhemolyse willen minimaliseren. Het extra grote slangenbed in combinatie met minder rollen resulteert in hoge stroomsnelheden bij lage motorsnelheden, wat de voordelen van de levensvatbaarheid van de cel ten goede komt.
Het optimale toerentalbereik (aandrijfmotortoerental) voor het overbrengen van levende cellen is <100 tpm; optimale rpm voor andere shear-gevoelige vloeistoffen is <300 tpm; het optimale toerental voor alle andere algemene pomptoepassingen is tot 600 toeren per minuut.
- Maximale stroomsnelheid:7600 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Cytoflow™ Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 2-Roller
- Hoogte:115 mm
- Lengte:89 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:77253-02
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:4 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:6,2 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:9,5 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:12,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:2
- Breedte:115 mm
- Housing material:Anodized aluminium
- Rotor material:Aluminum