Masterflex® L/S® Miniflex® OEM Pump Head, 3-Rollers, Single-Channel
MFLX77220-00
1 year warranty
De pompkop is geschikt voor doorlopende slanglengtes voor schone stromingstrajecten.
- Stroombereik van 1,8 tot 220 ml/min - stroomsnelheid is afhankelijk van aangedreven toerental, pompkop en slangmaat
- De pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone stromingstrajecten
- Dual-channel model levert synchrone stroom van twee afzonderlijke kanalen; eenkanaalsmodel levert het hoogste debiet
- Automatische slangenretentie maakt het laden van slangen snel en gemakkelijk
De Masterflex® Miniflex®-pompkoppen hebben een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur. Door hun compacte afmetingen zijn deze koppen ideaal voor OEM-toepassingen en integratie in vloeistofsystemen en machines.
- Maximale stroomsnelheid:315 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S Single-Channel Miniflex Pump Head
- Hoogte:76 mm
- Lengte:70 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:77220-00
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:315 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,004 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,1 - 300 rpm
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,14 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,5 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,1 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:Three; thermoplastic polyester
- Breedte:64 mm
- Housing material:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel and Aluminum
Frequently Bought Together