Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Pump Tubing, 2-Channel, PPS Housing, SS Rotor
MFLX77202-60
Het is niet nodig om heads te stapelen: krijg twee kanalen in één head.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor met vier rollen verbetert de drukprestaties en mechanische stabiliteit terwijl de pulsatie wordt verminderd
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
- Geschikt voor gebruik met L/S® Precision pompslangmaten
Met de pompkop met twee kanalen kunt u twee synchrone stroomkanalen pompen, voor een goede retentie is het gebruik van slangen van dezelfde maat in elk kanaal vereist. Deze pompkoppen zijn geschikt voor de zes maten L/S® precisieslangen L/S® 13, L/S® 14, L/S® 16 en L/S® 25. Bereik stroomsnelheden van 0,06 tot 1000 ml/min—de stroomsnelheid hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang.
: Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Maximale stroomsnelheid:2000 ml/min
- Aantal kanalen:2
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Pump Tubing, 2-Channel, PPS Housing, SS Rotor
- Hoogte:121 mm
- Lengte:82 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:1000 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0012 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:4
- Breedte:127 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together