Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head with Long-Shaft for High-Performance Precision Tubing, PPS Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX77200-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Automatische retentie houdt de slang stevig op zijn plaats zonder handmatige aanpassing - laad gewoon de slang en start de pomp.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor met vier rollen verbetert de drukprestaties en mechanische stabiliteit terwijl de pulsatie wordt verminderd
- Model verkrijgbaar met geïntegreerde sensor met open kop – maakt rechtstreeks verbinding met aandrijvingen met sensor
- Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
- Compact ontwerp voor efficiënt ruimtegebruik
- Suitable for use with L/S® High-Performance Precision tubing sizes
Deze L/S® Easy-Load® II-pompkop is, in combinatie met een Masterflex® L/S®-aandrijving of een compatibel systeem, ontworpen om een eenvoudig, gebruiksvriendelijk peristaltisch pompsysteem te bieden. De pompkop is geschikt voor verschillende slangmaten voor een breed scala aan debieten. Het unieke over-center nokontwerp en de automatische slangretentie maken snelle slangwisselingen mogelijk en verkorten de onderhoudstijd aanzienlijk.
Deze pompkop is compatibel met de meeste Masterflex® L/S®-aandrijvingen met een standaard tang-interface. Monteer de pompkop met behulp van de 2 meegeleverde schroeven.
Delivery: Bevat een slang van 38 cm lang en een pakket met montagemateriaal.
- Maximale stroomsnelheid:2900 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S Easy-Load II Long-Shaft Head for High-Performance Tubing, PPS/SS
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:77200-82
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:4,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:Four; stainless steel
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together