Over dit artikel
Automatische retentie houdt de slang stevig op zijn plaats zonder handmatige aanpassing - laad gewoon de slang en start de pomp.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor met vier rollen verbetert de drukprestaties en mechanische stabiliteit terwijl de pulsatie wordt verminderd
- Model beschikbaar met geïntegreerde sensor met open kop – maakt rechtstreeks verbinding met aandrijvingen met sensor
- Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
- Geschikt voor gebruik met L/S® High-Performance Precision pompslangmaten
- Rotor is constructed of cold-rolled steel (CRS) for better chemical resistance
Deze pompkoppen zijn geschikt voor de vier L/S® hoogwaardige precisieslangen. Precisieslangen met hoge prestaties hebben een dikkere wand dan precisieslangen, waardoor een betere drukopwekking, een grotere zuighoogte en een groter vermogen om stroperige vloeistoffen te verpompen mogelijk zijn.
Voor het stapelen van meerdere koppen (tot aan de gespecificeerde limieten van uw drive) bestelt u twee-, drie- of vierkanaals hardware afzonderlijk onder "Accessoires". Wanneer twee Easy-Load® II pompkoppen gestapeld zijn, zijn de rollen 45° verschoven -- combineer de uitlaten van twee gestapelde koppen voor een vermindering van 95% in stroompulsatie.
- Maximale stroomsnelheid:2900 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
- Hoogte:121 mm
- Lengte:82 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:77200-52
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:4,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:4
- Breedte:127 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Cold-rolled Steel