Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing with Open-Head Sensor, PPS Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX77200-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Automatische retentie houdt de slang stevig op zijn plaats zonder handmatige aanpassing - laad gewoon de slang en start de pomp.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor met vier rollen verbetert de drukprestaties en mechanische stabiliteit terwijl de pulsatie wordt verminderd
- Model beschikbaar met geïntegreerde sensor met open kop – maakt rechtstreeks verbinding met aandrijvingen met sensor
- Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
- Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
- Geschikt voor gebruik met L/S® Precision pompslangmaten
- Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
Deze pompkoppen zijn geschikt voor de zes maten L/S®-precisieslangen. Voor het stapelen van meerdere koppen (tot aan de gespecificeerde limieten van uw drive) bestelt u twee-, drie- of vierkanaals hardware afzonderlijk onder "Accessoires". Wanneer twee Easy-Load® II pompkoppen gestapeld zijn, zijn de rollen 45° verschoven -- combineer de uitlaten van twee gestapelde koppen voor een vermindering van 95% in stroompulsatie.
This pump head requires an L/S drive equipped with open-head sensor functionality or the use of the 77097-00 open-head sensor retrofit controller.
Delivery: Inclusief bevestigingsmateriaal voor één kanaal. Voor het stapelen van meerdere heads (tot aan de gespecificeerde limieten van uw drive) bestelt u twee-, drie- of vierkanaals hardware apart.
- Maximale stroomsnelheid:2300 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing with Open-Head Sensor, PPS Housing, SS Rotor
- Hoogte:121 mm
- Lengte:82 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:77200-30
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:4
- Breedte:127 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together