Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71/2,1 tot 42 LPM met B/T-slangen - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slangen
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
Masterflex® B/T®-aandrijvingen zijn de beste keuze voor toepassingen met een hoog debiet voor bulkoverdracht. Hun duurzame constructie zorgt voor een lange levensduur met minimaal onderhoud. De stevige constructiematerialen omvatten roestvrij staal/koolstofstaal, een gegoten aluminium behuizing met een epoxy-poedercoating en Nylatron®-rollen voor robuuste betrouwbaarheid.
Alle B/T-aandrijvingen zijn voorzien van een nieuwe en verbeterde Rapid-Load®-pompkop voor snelle en gemakkelijke slangwisselingen. Het herontworpen occlusiemechanisme biedt een verbeterd slangretentiemechanisme dat de slang stevig op zijn plaats houdt om het laadproces verder te vereenvoudigen. PerfectPosition™-slangen bieden verbeterde prestaties bij toepassingen met hogere druk en zorgen voor een langere levensduur van de slangen.
- Maximale stroomsnelheid:42 L/min (11,1 gal./min)
- Stroom:Compressed Air: 24 cfm (0,68 m3/min) at 100 psi (6,9 bar) to achieve max rated flow
- Type bediening:Analog
- Aantal kanalen:1
- Pump series:B/T
- Omschrijving:B/T® Analog Air-Powered Drive, 35-321 rpm; 30 CFM at 60 PSI
- Hoogte:40 cm
- Lengte:38,4 cm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Model:77111-80
- Min. RPM:35 rpm
- Motor hp:3/4
- Reversible motor:No
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- IP-klasse:IP 56
- Motor:560 W
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:68,6 cm
- Max. RPM:321 rpm