Masterflex® B/T® Rapid-Load pompkoppen, Avantor®
Product Details & Documents
Verander uw bestaande motor in een Masterflex® B/T®-aandrijving met hoge capaciteit.
- Nieuw ontworpen occlusiemechanisme schuift occlusiebed uit de weg voor gemakkelijk laden van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
- Drie rollen en een hoorverhouding van 5,6:1 zorgen voor een optimale stroomcapaciteit
- Nylatron® rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
Geniet van alle voordelen van peristaltische buisaandrijvingen met uw bestaande motor. Zachte pompwerking is ideaal voor stroperige of afschuifgevoelige vloeistoffen, waaronder levende cellen en celproducten, slurries en suspensies. Eenvoudig opruimen en wisselen tussen batches - gooi de slang gewoon weg en installeer binnen enkele seconden een nieuw stuk. Slangen zijn het enige onderdeel dat nat wordt, dus chemische compatibiliteit wordt aanzienlijk vereenvoudigd, terwijl onderhoud snel en eenvoudig is.
B/T Rapid-Load-pompkoppen zorgen voor snelle en gemakkelijke slangwisselingen en zijn voorzien van een occlusiemechanisme dat het slangocclusiebed uit de weg schuift voor eenvoudig en herhaalbaar laden van de slang. De deur van de pompkop is gemaakt van gepoedercoat gegoten aluminium en polycarbonaat, het frame is gemaakt van duurzaam roestvrij staal/gepoedercoat koolstofstaal en de rollen zijn van Nylatron® voor robuuste betrouwbaarheid. IP56-geclassificeerde behuizing beschermt tegen stof en water.
Documents
Specificaties
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Omschrijving:B/T® Rapid-Load® Pump Head for NEMA Type 56C Motor
- Hoogte:400 mm
- Lengte:384 mm
- Seq:01
- Breedte:686 mm
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- Volume per revolution with B/T 91 tubing:0,131 L (0,035 gal.)
- Volume per revolution with B/T 87 tubing:0,059 L (0,0156 gal.)
- Cat. No.:MFLX77111-50
- Motor mount:NEMA Type 56C
- Pump series:B/T
- Model:77111-50
- Aantal rollen:3
- Mounting type:Direct-coupled
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- IP-klasse:IP 56
- Gear ratio:5,6:1