Masterflex® Economical Isocratic Dispensing Pump, 10 mL/min, 316 SS; 100-240 VAC
Catalogus # MFLX74931-45
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
3 year warranty
Over dit artikel
De juiste pomp voor uw HPLC-toepassing.
- Stroomsnelheden van 10 tot 300 ml/min
- Digitale stappenmotor zorgt voor nauwkeurigheid bij lage stroomsnelheden
- Bedien de pomp op afstand met een pc via RS-232 en micro-USB
- Zelfspoelfunctie wast de zuiger bij elke slag
- Interactieve toetsenbordbediening maakt programmeren aan de pomp mogelijk
Pompen met één kop nauwkeurig doseren en doseren van chemicaliën, perfect voor kleinschalige vloeistofoverdrachten in laboratoria en HPLC-toepassingen. Kleine voetafdruk bespaart werkbank- en zuurkastruimte.
Dubbelpompen met hoog debiet zijn bij uitstek geschikt voor Preparative
Levering: Inclusief afneembare voeding. Dual-head en isocratische pompmodellen hebben ook een verwijderbare lekbak.
- Maximale stroomsnelheid:10 ml/min
- Stroom:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±2% of set point
- Max. druk:5000 psi
- Min. debiet:0,01 ml/min
- Omschrijving:Economical Isocratic Dispensing Pump, 10 ml/min, 316 SS, 100-240V
- Hoogte:16,5 cm
- Lengte:40,6 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:74931-45
- Wetted materials:Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Duty cycle continuous:Yes
- Self-priming:No
- Productie:RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,5%
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Breedte:17,8 cm
Frequently Bought Together