Masterflex® Touch-Screen Syringe Pump, Infusion, One-Syringe, 1.28 pL/min to 88.28 mL/min; 100-240 VAC
Catalogus # MFLX74905-02
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
Over dit artikel
Biedt plaats aan maximaal twee spuiten in een kosteneffectieve spuitpomp met aanraakscherm.
- Stroombereiken van 0,54 pL tot 88,8 ml/min
- Touchscreen in kleur
- Meerdere pompen in serie schakelen met behulp van de geïntegreerde RS-485
- Gebruik met een spuit van elke fabrikant - glas, roestvrij staal of plastic - van 0,5 ìL tot 60 ml
- Up to 30 lbs of linear force
Deze instappompen bieden functies die normaal gesproken te vinden zijn in duurdere modellen. Op een intuïtief aanraakscherm kunt u alle bedrijfsparameters zien en eenvoudig configuraties maken en oproepen. LED-lampje op het voorpaneel geeft aan wanneer de pomp werkt - zie
Levering: Inclusief Amerikaans netsnoer.
- Stroom:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±0,5%
- Omschrijving:Syringe Pump, Infusion Only, Touchscreen Control 74905-02
- Hoogte:27,9 cm
- Lengte:8,9 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:74905-02
- Linear force:30 lbs.
- Syringe size accepted:0,5 µl - 60 ml
- Syringe travel rate:<190,8"
- Productie:USB, ; 15 pin D-sub connector
- Reproduceerbaarheid:±0,05%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:25,4 cm
- Max. flow rate per syringe:88,28 ml/min
- Min. flow rate per syringe:1,28 pl/min
- No. of syringes:1
Frequently Bought Together